2-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC301013-1G
APOSPC301013-1GEA
373
EUR
APOSPC301013-1G
2-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
2-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Formel:
C₈H₄F₃N₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05668980 CAS-Nummer: 866149-90-8 |