1-(4-Fluorophenyl)ethanone (2,4,6-trichlorophenyl)hydrazone
Lieferant: Apollo Scientific
PC301016-1G
APOSPC301016-1GEA
493
EUR
APOSPC301016-1G
1-(4-Fluorophenyl)ethanone (2,4,6-trichlorophenyl)hydrazone
1-(4-Fluorophenyl)ethanone (2,4,6-trichlorophenyl)hydrazone
Formel:
C₁₄H₁₀Cl₃FN₂ Molecular Weight: 331,6 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01132766 CAS-Nummer: 394695-02-4 |