Methyl 2-(3-fluorophenoxy)propanoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC301017-1G
APOSPC301017-1GEA 310 EUR
APOSPC301017-1G
Methyl 2-(3-fluorophenoxy)propanoate
Methyl 2-(3-fluorophenoxy)propanoate
Formel: C₁₀H₁₁FO₃
Molecular Weight: 198,191 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16042155
CAS-Nummer: 1247636-15-2