(4-Bromo-2-fluoro-5-methylphenoxy)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC301019-1G
APOSPC301019-1GEA
371
EUR
APOSPC301019-1G
(4-Bromo-2-fluoro-5-methylphenoxy)acetic acid
(4-Bromo-2-fluoro-5-methylphenoxy)acetic acid
Formel:
C₉H₈BrFO₃ Molecular Weight: 263,06 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31725300 CAS-Nummer: 2270912-83-7 |