(4-Bromo-2-fluoro-5-methylphenoxy)acetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC301020-1G
APOSPC301020-1GEA 371 EUR
APOSPC301020-1G
(4-Bromo-2-fluoro-5-methylphenoxy)acetonitrile
(4-Bromo-2-fluoro-5-methylphenoxy)acetonitrile
Formel: C₉H₇BrFNO
Molecular Weight: 244,06 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31725301
CAS-Nummer: 2270913-02-3