1-(Benzyloxy)-4-bromo-2-fluoro-5-methylbenzene
Lieferant: Apollo Scientific
PC301021-1G
APOSPC301021-1GEA
371
EUR
APOSPC301021-1G
1-(Benzyloxy)-4-bromo-2-fluoro-5-methylbenzene
1-(Benzyloxy)-4-bromo-2-fluoro-5-methylbenzene
Formel:
C₁₄H₁₂BrFO Molecular Weight: 295,147 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31725302 CAS-Nummer: 2234291-65-5 |