Ethyl 8-bromo-2-(difluoromethyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC301038-1G
PC301038-250MG
APOSPC301038-1GEA
522
EUR
APOSPC301038-1G
APOSPC301038-250MG
Ethyl 8-bromo-2-(difluoromethyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 8-bromo-2-(difluoromethyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formel:
C₁₂H₁₁BrF₂N₂O₂ Schmelzpunkt: 128…131 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
2451256-44-1 |