Ethyl 7-(trifluoromethoxy)-1-benzofuran-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC301061-1G
PC301061-250MG
APOSPC301061-1GEA
451
EUR
APOSPC301061-1G
APOSPC301061-250MG
Ethyl 7-(trifluoromethoxy)-1-benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 7-(trifluoromethoxy)-1-benzofuran-2-carboxylate
Formel:
C₁₂H₉F₃O₄ |
MDL:
MFCD34596998 CAS-Nummer: 896732-44-8 |