Dimethyl dodecafluorosuberate

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Dimethyl perfluorosuberate

PC3011-100G PC3011-25G PC3011-5G
APOSPC3011-100GEA 1360 EUR
APOSPC3011-100G APOSPC3011-25G APOSPC3011-5G
Dimethyl dodecafluorosuberate
Dimethyl dodecafluorosuberate
Formel: C₁₀H₆F₁₂O₄
Siedepunkt: 152 °C/60mmHg
Schmelzpunkt: 26 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044088
CAS-Nummer: 2062-20-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR