3-(4-Fluorophenyl)propanal
Lieferant: Apollo Scientific
PC301205-1G
PC301205-5G
APOSPC301205-1GEA
292
EUR
APOSPC301205-1G
APOSPC301205-5G
3-(4-Fluorophenyl)propanal
3-(4-Fluorophenyl)propanal
Formel:
C₉H₉FO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08064186 CAS-Nummer: 63416-70-6 |