Dimethyl-2-fluorterephthalat 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Dimethyl 2-fluoroterephthalate

PC3015-250MG
APOSPC3015-250MGEA 14.7 EUR
APOSPC3015-250MG
Dimethyl-2-fluorterephthalat 98%
Dimethyl-2-fluorterephthalat
Formel: C₁₀H₉FO₄
Molecular Weight: 212,18 g/mol
Siedepunkt: 80…90 °C/0,35mmHg
Schmelzpunkt: 81…83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042266
CAS-Nummer: 5292-47-7
EINECS: 226-135-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR