Dimethyl perfluoro-1,10-decanedicarboxylate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC3016H-5G
APOSPC3016H-5GEA
116
EUR
APOSPC3016H-5G
Dimethyl perfluoro-1,10-decanedicarboxylate 96%
Dimethyl perfluoro-1,10-decanedicarboxylate
Formel:
C₁₄H₆F₂₀O₄ Molecular Weight: 618,17 g/mol Schmelzpunkt: 31…40 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00236606 CAS-Nummer: 84750-88-9 |