5-Fluor-2-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3019-500MG
APOSPC3019-500MGEA
0
EUR
APOSPC3019-500MG
5-Fluor-2-(trifluormethyl)phenylboronsäure
5-Fluor-2-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₅BF₄O₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06656275 CAS-Nummer: 928053-97-8 |