2-[2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302019-1G
PC302019-5G
PC302019-25G
PC302019-100G
APOSPC302019-1GEA
0
EUR
APOSPC302019-1G
APOSPC302019-5G
APOSPC302019-25G
APOSPC302019-100G
2-[2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 98%
2-[2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Formel:
C₉H₈F₄O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06660358 CAS-Nummer: 886761-79-1 |