2-Chloro-4,5-difluorobenzamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302021-5G
PC302021-1G
APOSPC302021-5GEA
255
EUR
APOSPC302021-5G
APOSPC302021-1G
2-Chloro-4,5-difluorobenzamide 98%
2-Chloro-4,5-difluorobenzamide
Formel:
C₇H₄ClF₂NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02628151 CAS-Nummer: 296274-32-3 |