4-Ethoxy-2,6-difluorobenzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC302024-1G
APOSPC302024-1GEA
1630
EUR
APOSPC302024-1G
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzenesulphonyl chloride
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzenesulphonyl chloride
Formel:
C₈H₇ClF₂O₃S Molecular Weight: 256,654 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28054226 CAS-Nummer: 1432129-18-4 |