2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)cinnamic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC302026-5G
APOSPC302026-5GEA
372
EUR
APOSPC302026-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)cinnamic acid
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)cinnamic acid
Formel:
C₁₀H₆F₄O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09832239 CAS-Nummer: 1017777-31-9 |