3-(3-Chloro-5-fluorophenyl)propionic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302033-1G
APOSPC302033-1GEA
0
EUR
APOSPC302033-1G
3-(3-Chloro-5-fluorophenyl)propionic acid 97%
3-(3-Chloro-5-fluorophenyl)propionic acid
Formel:
C₉H₈ClFO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04116057 CAS-Nummer: 886498-21-1 |