3,4-Difluorbenzamidoxim
Lieferant: Apollo Scientific
PC302036-10G
PC302036-50G
APOSPC302036-10GEA
79.9
EUR
APOSPC302036-10G
APOSPC302036-50G
3,4-Difluorbenzamidoxim
3,4-Difluorbenzamidoxim
Formel:
C₇H₆F₂N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06660194 CAS-Nummer: 500024-74-8 |