3-Chlor-4-(trifluormethyl)zimtsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302047-1G
APOSPC302047-1GEA
0
EUR
APOSPC302047-1G
3-Chlor-4-(trifluormethyl)zimtsäure 97%
3-Chlor-4-(trifluormethyl)zimtsäure
Formel:
C₁₀H₆ClF₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11519328 CAS-Nummer: 1092460-80-4 |