2-Methyl-3-(trifluormethyl)zimtsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302080-1G
PC302080-5G
PC302080-10G
APOSPC302080-1GEA
87
EUR
APOSPC302080-1G
APOSPC302080-5G
APOSPC302080-10G
2-Methyl-3-(trifluormethyl)zimtsäure 98%
2-Methyl-3-(trifluormethyl)zimtsäure
Formel:
C₁₁H₉F₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09832281 CAS-Nummer: 1017777-95-5 |