3,5-Difluor-2-methoxybenzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302084-1G
PC302084-5G
PC302084-10G
APOSPC302084-1GEA
0
EUR
APOSPC302084-1G
APOSPC302084-5G
APOSPC302084-10G
3,5-Difluor-2-methoxybenzylamin 98%
3,5-Difluor-2-methoxybenzylamin
Formel:
C₈H₉F₂NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06660178 CAS-Nummer: 886502-00-7 |