3-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302096-1G PC302096-5G PC302096-10G
APOSPC302096-1GEA 0 EUR
APOSPC302096-1G APOSPC302096-5G APOSPC302096-10G
3-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzonitril 98%
3-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₉H₆F₃NO
Schmelzpunkt: 103…105 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13185684
CAS-Nummer: 1214385-02-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III