4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzoyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302101-1G
APOSPC302101-1GEA
98.6
EUR
APOSPC302101-1G
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzoyl chloride 97%
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzoyl chloride
Formel:
C₁₁H₁ClF₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22201027 CAS-Nummer: 1373920-74-1 |