4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
PC302113-1G
APOSPC302113-1GEA
98.6
EUR
APOSPC302113-1G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formel:
C₁₁H₈F₄O₂ Molecular Weight: 248.17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22201075 CAS-Nummer: 1373921-81-3 |