4'-Fluor-3'-methylacetophenon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(4-Fluoro-3-methylphenyl)ethanone
PC302115-25G
PC302115-5G
PC302115-100G
APOSPC302115-25GEA
119
EUR
APOSPC302115-25G
APOSPC302115-5G
APOSPC302115-100G
4'-Fluor-3'-methylacetophenon 95%
4'-Fluor-3'-methylacetophenon
Formel:
C₉H₉FO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04972879 CAS-Nummer: 369-32-4 |