2-Chloro-4-fluoro-DL-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
PC302127-1G
PC302127-5G
PC302127-10G
APOSPC302127-1GEA
116
EUR
APOSPC302127-1G
APOSPC302127-5G
APOSPC302127-10G
2-Chloro-4-fluoro-DL-phenylalanine
2-Chloro-4-fluoro-DL-phenylalanine
Formel:
C₉H₉ClFNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06660324 CAS-Nummer: 754152-25-5 |