3-Fluoro-2-methyl-DL-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
PC302140-1G
PC302140-5G
APOSPC302140-1GEA
116
EUR
APOSPC302140-1G
APOSPC302140-5G
3-Fluoro-2-methyl-DL-phenylalanine
3-Fluoro-2-methyl-DL-phenylalanine
Formel:
C₁₀H₁₂FNO₂ Molecular Weight: 197.206 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06660341 CAS-Nummer: 1260004-83-8 |