3-Fluoro-5-methyl-DL-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
PC302144-1G
PC302144-5G
APOSPC302144-1GEA
128
EUR
APOSPC302144-1G
APOSPC302144-5G
3-Fluoro-5-methyl-DL-phenylalanine
3-Fluoro-5-methyl-DL-phenylalanine
Formel:
C₁₀H₁₂FNO₂ Molecular Weight: 197.206 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05227967 CAS-Nummer: 603106-28-1 |