2-Brom-4-chlor-6-fluorphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302165-5G
APOSPC302165-5GEA
36.4
EUR
APOSPC302165-5G
2-Brom-4-chlor-6-fluorphenol 98%
2-Brom-4-chlor-6-fluorphenol
Formel:
C₆H₃BrClFO Molecular Weight: 225,44 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115955 CAS-Nummer: 886499-88-3 |