2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302172-5G
APOSPC302172-5GEA
306
EUR
APOSPC302172-5G
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel:
C₁₀H₇F₄NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22201045 CAS-Nummer: 1373920-64-9 |