2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC302173-10G
PC302173-5G
PC302173-25G
APOSPC302173-10GEA
0
EUR
APOSPC302173-10G
APOSPC302173-5G
APOSPC302173-25G
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formel:
C₉H₇F₃O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115965 CAS-Nummer: 886500-13-6 |