2-Methoxy-4-(trifluormethoxy)phenylessigsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302175-1G
APOSPC302175-1GEA
95.7
EUR
APOSPC302175-1G
2-Methoxy-4-(trifluormethoxy)phenylessigsäure 97%
2-Methoxy-4-(trifluormethoxy)phenylessigsäure
Formel:
C₁₀H₉F₃O₄ Molecular Weight: 250.17 g/mol Schmelzpunkt: 103…106 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115972 CAS-Nummer: 886500-45-4 |