2-Methoxy-5-(trifluormethoxy)benzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302176-5G
PC302176-1G
PC302176-25G
APOSPC302176-5GEA
0
EUR
APOSPC302176-5G
APOSPC302176-1G
APOSPC302176-25G
2-Methoxy-5-(trifluormethoxy)benzonitril 97%
2-Methoxy-5-(trifluormethoxy)benzonitril
Formel:
C₉H₆F₃NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115963 CAS-Nummer: 886500-03-4 |