3,5-Difluoro-4-methoxycinnamic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302185-1G
APOSPC302185-1GEA
126
EUR
APOSPC302185-1G
3,5-Difluoro-4-methoxycinnamic acid 98%
3,5-Difluoro-4-methoxycinnamic acid
Formel:
C₁₀H₈F₂O₃ Molecular Weight: 214,166 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115917 CAS-Nummer: 105219-43-0 |