3-[2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl]propionic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC302188-1G
APOSPC302188-1GEA
0
EUR
APOSPC302188-1G
3-[2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl]propionic acid
3-[2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl]propionic acid
Formel:
C₁₁H₁₁F₃O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22201060 CAS-Nummer: 1373921-13-1 |