3-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzoyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302201-1G
APOSPC302201-1GEA 0 EUR
APOSPC302201-1G
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzoyl chloride 97%
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzoyl chloride
Formel: C₇H₃ClF₆OS
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16652427
CAS-Nummer: 1240256-92-1