3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302202-1G
APOSPC302202-1GEA
114
EUR
APOSPC302202-1G
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 98%
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)cinnamic acid
Formel:
C₁₀H₆F₄O₃ Molecular Weight: 250,146 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18783232 CAS-Nummer: 1353001-72-5 |