4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenyl)acetonitrile
PC302208-1G
PC302208-5G
PC302208-10G
PC302208-25G
APOSPC302208-1GEA
37.7
EUR
APOSPC302208-1G
APOSPC302208-5G
APOSPC302208-10G
APOSPC302208-25G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formel:
C₉H₅ClF₃NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06660250 CAS-Nummer: 886500-97-6 UN: 3276 ADR: 6.1,III |