4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302210-1G
APOSPC302210-1GEA
29
EUR
APOSPC302210-1G
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzamide 98%
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzamide
Formel:
C₁₀H₁₀F₃NO₂ Molecular Weight: 233,19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13196583 CAS-Nummer: 1206593-26-1 |