4-Ethoxy-3,5-difluorocinnamic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302211-1G
APOSPC302211-1GEA
105
EUR
APOSPC302211-1G
4-Ethoxy-3,5-difluorocinnamic acid 97%
4-Ethoxy-3,5-difluorocinnamic acid
Formel:
C₁₁H₁₀F₂O₃ Molecular Weight: 228,192 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09258693 CAS-Nummer: 1017779-43-9 |