4-Ethoxy-3,5-difluorphenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302212-1G
PC302212-5G
APOSPC302212-1GEA
105
EUR
APOSPC302212-1G
APOSPC302212-5G
4-Ethoxy-3,5-difluorphenol 97%
4-Ethoxy-3,5-difluorphenol
Formel:
C₈H₈F₂O₂ Molecular Weight: 174.14 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09258694 CAS-Nummer: 1017779-45-1 |