4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302213-1G
PC302213-5G
APOSPC302213-1GEA
148
EUR
APOSPC302213-1G
APOSPC302213-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)cinnamic acid
Formel:
C₁₀H₆F₄O₃ Molecular Weight: 250.146 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06660259 CAS-Nummer: 886501-38-8 |