4-Fluoro-3,5-dimethylcinnamic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302215-1G
APOSPC302215-1GEA
574
EUR
APOSPC302215-1G
4-Fluoro-3,5-dimethylcinnamic acid 97%
4-Fluoro-3,5-dimethylcinnamic acid
Formel:
C₁₁H₁₁FO₂ Molecular Weight: 194.202 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09832376 CAS-Nummer: 1429551-15-4 |