2,4-Bis(trifluormethyl)zimtsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302223-1G
PC302223-5G
PC302223-10G
APOSPC302223-1GEA
219
EUR
APOSPC302223-1G
APOSPC302223-5G
APOSPC302223-10G
2,4-Bis(trifluormethyl)zimtsäure 98%
2,4-Bis(trifluormethyl)zimtsäure
Formel:
C₁₁H₆F₆O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06205287 CAS-Nummer: 773129-10-5 |