2-Chloro-5-(difluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC302227-1G
PC302227-5G
PC302227-10G
APOSPC302227-1GEA
21.9
EUR
APOSPC302227-1G
APOSPC302227-5G
APOSPC302227-10G
2-Chloro-5-(difluoromethoxy)benzyl bromide 95%
2-Chloro-5-(difluoromethoxy)benzyl bromide
Formel:
C₈H₆BrClF₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09832368 CAS-Nummer: 1017779-54-2 UN: 3265 ADR: 8,II |