2-Fluor-4-(pentafluorthio)benzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302239-1G
APOSPC302239-1GEA
0
EUR
APOSPC302239-1G
2-Fluor-4-(pentafluorthio)benzylamin 98%
2-Fluor-4-(pentafluorthio)benzylamin
Formel:
C₇H₇F₆NS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16652513 CAS-Nummer: 1240257-86-6 |