2-Fluor-5-methyl-4-(trifluormethyl)zimtsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302245-1G
APOSPC302245-1GEA
0
EUR
APOSPC302245-1G
2-Fluor-5-methyl-4-(trifluormethyl)zimtsäure 98%
2-Fluor-5-methyl-4-(trifluormethyl)zimtsäure
Formel:
C₁₁H₈F₄O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19687201 CAS-Nummer: 1324063-28-6 |