2-Methoxy-3-(trifluormethyl)phenylacetonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC302248-1G
PC302248-5G
PC302248-25G
APOSPC302248-1GEA
0
EUR
APOSPC302248-1G
APOSPC302248-5G
APOSPC302248-25G
2-Methoxy-3-(trifluormethyl)phenylacetonitril 97%
2-Methoxy-3-(trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel:
C₁₀H₈F₃NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09832316 CAS-Nummer: 1017778-81-2 UN: 3276 ADR: 6.1,III |