2-Methoxy-5-(pentafluorthio)anilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302255-1G
APOSPC302255-1GEA 0 EUR
APOSPC302255-1G
2-Methoxy-5-(pentafluorthio)anilin 98%
2-Methoxy-5-(pentafluorthio)anilin
Formel: C₇H₈F₅NOS
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16652485
CAS-Nummer: 1211587-84-6